Få mere at vide
3-(2-Naphthyl)-L-alanine, 97%
Artikelnummer. 15450009
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15450009
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63354.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 58438-03-2 | C13H13NO2 | 215.25 g/mol
3-(2-Naphthyl)-L-alanin, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(2-Naphthyl)-L-alanin, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i
1mol/L NaOH.
Noter
Varmefølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58438-03-2
Molekylær formel C13H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 215.25
MDL nummer MFCD00066087
InChI nøgle JPZXHKDZASGCLU-LBPRGKRZSA-N
Synonym 3-2-naphthyl-l-alanine, h-2-nal-oh, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, l-2-naphthylalanine, beta-2-naphthyl-alanine, unii-w425q6kv9r, l-3-2-naphthyl-alanine, nal, 2s-2-amino-3-2-naphthyl propanoic acid, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl-propionic acid
PubChem CID 185915
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-naphthalen-2-ylpropansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Naphthyl)-L-alanine
Beilstein 2726272
Opløselighedsinformation Soluble in 1mol/L NaOH.
Mængde 5 g
Formel vægt 215.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof