Få mere at vide
3-(2-Naphthyl)-D-alanine, 95%
Artikelnummer. 15440269
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440269 1 g 1g
15450269 5 g 5g
15460269 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440269 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63532.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 76985-09-6 | C13H13NO2 | 215.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76985-09-6
Molekylær formel C13H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 215.25
MDL nummer MFCD00038546
InChI nøgle JPZXHKDZASGCLU-GFCCVEGCSA-N
Synonym 3-2-naphthyl-d-alanine, h-d-2-nal-oh, r-2-amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, r-2-amino-3-naphthalene-2-yl-propionic acid, d-2-naphthylalanine, d-3-2-naphthyl-alanine, unii-571v312ymy, 2-d-naphthylalanine, 2r-2-amino-3-2-naphthyl propanoic acid, 2r-2-amino-3-naphthalen-2-ylpropanoic acid
PubChem CID 2733661
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-naphthalen-2-ylpropansyre
SMIL [NH3+][C@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Naphthyl)-D-alanine
Farve Hvid
Beilstein 4352384
Mængde 1 g
Formel vægt 215.25
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof