Få mere at vide
3-[2-N-(Biotinyl)aminoethyldithio]propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[2-N-(Biotinyl)aminoethyldithio]propanoic Acid |
| CAS | 104582-29-8 |
| Molekylær formel | C15 H25 N3 O4 S3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25N3O4S3/c19-12(16-6-8-25-24-7-5-13(20)21)4-2-1-3-11-14-10(9-23-11)17-15(22)18-14/h10-11,14H,1-9H2,(H,16,19)(H,20,21)(H2,17,18,22)/t10-,11-,14-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)CCSSCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 |
| IUPAC navn | 3-[2-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]ethyldisulfanyl]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 407.57 |
| Formel vægt | 407.1007 |