Få mere at vide
3-(2-Methylpropyl)pentanedioic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Methylpropyl)pentanedioic Acid |
| CAS | 75143-89-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9 H16 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Pentanedioic acid, 3-(2-methylpropyl)-, 3-(2-Methylpropyl)pentanedioic acid, 3-Isobutylglutaric acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O4/c1-6(2)3-7(4-8(10)11)5-9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMIL | CC(C)CC(CC(=O)O)CC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-(2-methylpropyl)pentanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.22 |
| Vis mere |