missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(2-Methylpropyl)pentanedioic Acid, TRC

Artikelnummer. 30468025
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468025 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468025 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM326335500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(2-Methylpropyl)pentanedioic Acid
CAS 75143-89-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 H16 O4
Mængde 500 mg
Synonym Pentanedioic acid, 3-(2-methylpropyl)-, 3-(2-Methylpropyl)pentanedioic acid, 3-Isobutylglutaric acid
InChI formel InChI=1S/C9H16O4/c1-6(2)3-7(4-8(10)11)5-9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13)
SMIL CC(C)CC(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC navn 3-(2-methylpropyl)pentanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 188.22
Formel vægt 188.1049
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.