Få mere at vide
3-(2-Methylpropyl)pentanedioic Acid (3-Isobutylglutaric Acid), Mikromol™
Artikelnummer. 17943456
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17943456 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17943456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1376.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(2-Methylpropyl)pentanedioic Acid (3-Isobutylglutaric Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Methylpropyl)pentanedioic Acid
CAS 75143-89-4
Analyt- eller komponentnavne 3-(2-Methylpropyl)pentanedioic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H16 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Pentanedioic acid, 3-(2-methylpropyl)-, 3-(2-Methylpropyl)pentanedioic acid, 3-Isobutylglutaric acid
InChI formel InChI=1S/C9H16O4/c1-6(2)3-7(4-8(10)11)5-9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13)
SMIL CC(C)CC(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC navn 3-(2-methylpropyl)pentanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 188.22
Mængde 25 mg
Formel vægt 188.1049 g/mol