Learn More
3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)-1,2-epoxypropane, Mikromol™
Description
3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)-1,2-epoxypropane
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)-1,2-epoxypropane |
| CAS | 16773-52-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)-1,2-epoxypropane |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H9 N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)-1,2-epoxypropane |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O3/c1-5-8-2-7(10(11)12)9(5)3-6-4-13-6/h2,6H,3-4H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC2CO2 |
| IUPAC navn | 2-methyl-5-nitro-1-(oxiran-2-ylmethyl)imidazole |
| Show More |