Få mere at vide
3-(2-Methyl-4-pyrimidinyl)benzensulfonylchlorid, teknisk, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10738214
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10738214 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10582173 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10738214 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC31603CB
Kemiske identifikatorer
CAS 465514-07-2
Molekylær formel C11H9ClN2O2S
Molekylvægt (g/mol) 268.715
InChI nøgle ZLLPUDLQNCNHFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methylpyrimidin-4-yl benzene-1-sulfonylchloride, 3-2-methyl-4-pyrimidinyl benzenesulfonyl chloride, 3-2-methylpyrimidin-4-yl benzenesulfonyl chloride, 3-2-methylpyrimidin-4-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 3-2-methylpyrimidin-4-yl benzenesulphonyl chloride, chloro 3-2-methylpyrimidin-4-yl phenyl sulfone, 3-2-methyl-4-pyrimidinyl phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-2-methyl-4-pyrimidinyl, benzenesulfonyl chloride, 3-2-methyl-4-pyrimidinyl
PubChem CID 2779830
IUPAC navn 3-(2-methylpyrimidin-4-yl)benzensulfonylchlorid
SMIL CC1=NC=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Methyl-4-pyrimidinyl)benzenesulfonyl chloride
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 268.72
Procent renhed 95%