Få mere at vide
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzylamine |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 187.24 |
| Procent renhed | 97% |