Få mere at vide
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoesyre, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10693045
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10693045 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10356424 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10693045 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC61301CB
Kemiske identifikatorer
CAS 898289-59-3
Molekylær formel C11H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 202.213
MDL nummer MFCD09065014
InChI nøgle ZGRKUYBDLZMGQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzoic acid, 3-2-methylimidazol-1-yl benzoic acid, 3-2-methylimidazolyl benzoic acid, benzoic acid,3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl
PubChem CID 24229638
IUPAC navn 3-(2-methylimidazol-1-yl)benzoesyre
SMIL CC1=NC=CN1C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 202.21
Procent renhed 90%