Få mere at vide
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10192884
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10192884 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10652285 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10192884 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC61314CB
Kemiske identifikatorer
CAS 184098-19-9
Molekylær formel C10H11N3
Molekylvægt (g/mol) 173.219
MDL nummer MFCD09702403
InChI nøgle ZDHNDCMKVXWWLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl aniline, 3-2-methylimidazol-1-yl aniline, 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl-benzenamine, 3-2-methylimidazolyl phenylamine, benzenamine,3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl
PubChem CID 12797139
IUPAC navn 3-(2-methylimidazol-1-yl)anilin
SMIL CC1=NC=CN1C2=CC(=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 173.22
Procent renhed 97%