Få mere at vide
3-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10762083
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10762083 1 g 1g
10304472 250 mg 250mg
10250545 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10762083 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC19401DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 28077-41-0
Molekylær formel C11H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 219.258
MDL nummer MFCD02682065
InChI nøgle YDPHSMPSNLAMJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzoic acid, 3-2-methylthiazol-4-yl benzoic acid, benzoic acid,3-2-methyl-4-thiazolyl, 3-2-methyl thiazol-4-yl benzoic acid
PubChem CID 2776495
IUPAC navn 3-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoesyre
SMIL CC1=NC(=CS1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 219.26
Procent renhed 97%