missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-6-methylpyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-6-methylpyridine |
| CAS | 184766-45-8 |
| Molekylær formel | C10 H13 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Pyridine','2-methyl-5-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-, 2-Methyl-5-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine, 3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-6-methylpyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-8-3-4-9(7-11-8)10(2)12-5-6-13-10/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccc(cn1)C2(C)OCCO2 |
| IUPAC navn | 2-methyl-5-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.22 |
| Formel vægt | 179.0946 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?