Få mere at vide
3-(2-Methoxyphenyl)propionsyre, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid |
| Smeltepunkt | 85 °C til 88 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2097012 |
| Formel vægt | 180.2 |
| Procent renhed | ≥98% |