Få mere at vide
3-(2-Methoxyphenyl)acrylaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Methoxyphenyl)acrylaldehyde |
| CAS | 1504-74-1 |
| Molekylær formel | C10H10O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Propenal, 3-(2-methoxyphenyl)-, Cinnamaldehyde, o-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Methoxycinnamaldehyde, 3-(2-Methoxyphenyl)-2-propenal, 3-(2-Methoxyphenyl)acrylaldehyde, 3-(2-Methoxyphenyl)propenal, NSC 114599, o-Methoxycinnamaldehyde, o-Methoxycinnamic aldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O2/c1-12-10-7-3-2-5-9(10)6-4-8-11/h2-8H,1H3 |
| SMIL | COc1ccccc1C=CC=O |
| IUPAC navn | 3-(2-methoxyphenyl)prop-2-enal |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.19 |
| Formel vægt | 162.0681 |