missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(2-Methoxyphenoxy) Lactic Acid, TRC

Artikelnummer. 30472832
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472832 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472832 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26550010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(2-Methoxyphenoxy) Lactic Acid
CAS 13057-65-3
Molekylær formel C10H12O5
Mængde 10 mg
Synonym beta-(2-Methoxyphenoxy)lactic Acid, 2-Hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propanoic Acid, 2-Hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)-propanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H12O5/c1-14-8-4-2-3-5-9(8)15-6-7(11)10(12)13/h2-5,7,11H,6H2,1H3,(H,12,13)
SMIL COc1ccccc1OCC(O)C(=O)O
IUPAC navn 2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 212.2
Formel vægt 212.0685
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.