missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(2-Methoxyethoxy)phenylboronic acid, TRC

Artikelnummer. 30481487
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481487 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481487 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3043231G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(2-Methoxyethoxy)phenylboronic acid
CAS 227305-67-1
Molekylær formel C9H13BO4
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H13BO4/c1-13-5-6-14-9-4-2-3-8(7-9)10(11)12/h2-4,7,11-12H,5-6H2,1H3
SMIL OB(O)C1=CC=CC(OCCOC)=C1
IUPAC navn (3-(2-methoxyethoxy)phenyl)boronic acid
Molekylvægt (g/mol) 196.01
Formel vægt 196.09
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.