Få mere at vide
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 15459895
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459895 250 mg 250mg
15469277 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459895 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52542.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 833472-82-5 | C10H13BO4 | 208,02 g/mol
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzenboronsyre er involveret i fremstillingen af antimalaria- og anticancer-ethylendiamin-hæmmere til proteinfarnesyltransferase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzenboronsyre er involveret i fremstillingen af antimalaria- og anticancer-ethylendiamin-hæmmere til proteinfarnesyltransferase.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 833472-82-5
Molekylær formel C10H13BO4
Molekylvægt (g/mol) 208.02
MDL nummer MFCD04115648
InChI nøgle IPXZIWCEVNDHFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methoxycarbonylethyl phenylboronic acid, methyl 3-3-boronophenyl propionate, 3-3-methoxy-3-oxopropyl phenyl boronic acid, 3-3-methoxy-3-oxopropyl phenylboronic acid, 3-2-methoxycarbonylethyl phenyl boronic acid, acmc-209prx, benzenepropanoic acid,3-borono-, 1-methyl ester
PubChem CID 4993880
IUPAC navn [3-(3-methoxy-3-oxopropyl)phenyl]borsyre
SMIL COC(=O)CCC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 96°C to 100°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 208.02
Procent renhed 97%