Få mere at vide
3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenyl-propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenyl-propanoic Acid |
| CAS | 109089-77-2 |
| Molekylær formel | C17 H18 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18O3/c1-12-8-9-16(20-2)15(10-12)14(11-17(18)19)13-6-4-3-5-7-13/h3-10,14H,11H2,1-2H3,(H,18,19) |
| SMIL | COc1ccc(C)cc1C(CC(=O)O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.32 |
| Formel vægt | 270.1256 |