Få mere at vide
3-(2-Mercapto-1H-imidazol-4-yl)pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Mercapto-1H-imidazol-4-yl)pyridine |
| CAS | 93103-29-8 |
| Molekylær formel | C8H7N3S |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3S/c12-8-10-5-7(11-8)6-2-1-3-9-4-6/h1-5H,(H2,10,11,12) |
| SMIL | Sc1ncc([nH]1)c2cccnc2 |
| IUPAC navn | 5-pyridin-3-yl-1H-imidazole-2-thiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.23 |
| Formel vægt | 177.0361 |