Få mere at vide
3-(2-Iodoacetamido)-PROXYL, TRC
Artikelnummer. 30408233
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408233 100 mg
30400710 10 mg
30406120 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408233 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI684000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27048-01-7
Molekylær formel C10 H18 I N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 325.17
IUPAC navn 2-iodo-N-(1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-yl)acetamid
SMIL CC1(C)CC(NC(=O)CI)C(C)(C)N1[O]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Iodoacetamido)-PROXYL
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18IN2O2/c1-9(2)5-7(12-8(14)6-11)10(3,4)13(9)15/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)
Formel vægt 325.0413