missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenylboronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenylboronic Acid |
| CAS | 955369-43-4 |
| Molekylær formel | C9H13BO3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl)boronic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13BO3/c1-9(2,11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)13/h3-6,11-13H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(O)C1=CC=CC(B(O)O)=C1 |
| IUPAC navn | [3-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.01 |
| Formel vægt | 180.0958 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?