Få mere at vide
3-(2-Hydroxyethyl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Hydroxyethyl)benzoic Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c10-5-4-7-2-1-3-8(6-7)9(11)12/h1-3,6,10H,4-5H2,(H,11,12) |
| Formel vægt | 166.063 |