Få mere at vide
3-[(2-Hydroxyethyl)amino]propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(2-Hydroxyethyl)amino]propanoic Acid |
| CAS | 5458-99-1 |
| Molekylær formel | C5H11NO3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO3/c7-4-3-6-2-1-5(8)9/h6-7H,1-4H2,(H,8,9) |
| SMIL | OCCNCCC(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.15 |
| Formel vægt | 133.0739 |