Få mere at vide
3-[(2-hydroxyethyl)amino]propanenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(2-hydroxyethyl)amino]propanenitrile |
| CAS | 33759-44-3 |
| Molekylær formel | C5H10N2O |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O/c6-2-1-3-7-4-5-8/h7-8H,1,3-5H2 |
| SMIL | OCCNCCC#N |
| IUPAC navn | 3-(2-hydroxyethylamino)propanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.15 |
| Formel vægt | 114.0793 |