Få mere at vide
3-[2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propoxy]-1-isopropylamino-2-propanol (blanding af diasteromerer)(metoprolol-urenhed j), TRC
Artikelnummer. 30395416
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30395416 25 mg
30392132 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30395416 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94631525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 163685-37-8
Molekylær formel C18 H31 N O5
Molekylvægt (g/mol) 341.44
Synonym 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Metoprolol Succinate Imp. J (EP), Metoprolol Tartrate Imp. J (EP)
IUPAC navn 1-[2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
SMIL COCCc1ccc(OCC(O)COCC(O)CNC(C)C)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H31NO5/c1-14(2)19-10-16(20)11-23-12-17(21)13-24-18-6-4-15(5-7-18)8-9-22-3/h4-7,14,16-17,19-21H,8-13H2,1-3H3
Formel vægt 341.2202