Få mere at vide
3-(2-furyl)propionsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483647
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15483647 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15483647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27273.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 935-13-7 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Furyl)propionic acid
CAS 935-13-7
Smeltepunkt 56°C to 60°C
Molekylær formel C7H8O3
MDL nummer MFCD00005346
Mængde 5 g
Synonym 3-furan-2-yl propanoic acid, 3-2-furyl propanoic acid, 2-furanpropanoic acid, 2-furanpropionic acid, 3-2-furyl propionic acid, 3-furan-2-yl-propionic acid, furan-2-propionic acid, 3-2-furyl propoinic acid, furfuryl-essigsaure, furfurylacetic acid
InChI nøgle XLTJXJJMUFDQEZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=COC(=C1)CCC(=O)O
IUPAC navn 3-(furan-2-yl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 140.138
PubChem CID 70286
Formel vægt 140.14
Procent renhed 97%