Få mere at vide
3-(2-Furyl)propansyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10223781 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10223781 1 g Glasflaske 1g
10344981 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10223781 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 330100010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 935-13-7 | C7H8O3 | 140.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 935-13-7
Molekylær formel C7H8O3
Molekylvægt (g/mol) 140.14
InChI nøgle XLTJXJJMUFDQEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furan-2-yl propanoic acid, 3-2-furyl propanoic acid, 2-furanpropanoic acid, 2-furanpropionic acid, 3-2-furyl propionic acid, 3-furan-2-yl-propionic acid, furan-2-propionic acid, 3-2-furyl propoinic acid, furfuryl-essigsaure, furfurylacetic acid
PubChem CID 70286
IUPAC navn 3-(furan-2-yl)propansyre
SMIL C1=COC(=C1)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Furyl)propanoic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 56°C to 59°C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,ethylether,chlorofor
Formel vægt 140.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver