Få mere at vide
3-(2-furyl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10402694
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10402694 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10412694 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10402694 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46101CB
Kemiske identifikatorer
CAS 35461-99-5
Molekylær formel C11H8O3
Molekylvægt (g/mol) 188.182
MDL nummer MFCD02690979
InChI nøgle RQVVFGRDMHDHNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furan-2-yl benzoic acid, 3-2-furyl benzoic acid, 3-fur-2-ylbenzoic acid, 3-furan-2-yl-benzoic acid, m-2-furyl benzoic acid, benzoic acid, 3-2-furanyl
PubChem CID 5037933
IUPAC navn 3-(furan-2-yl)benzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC=CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Furyl)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 188.18
Procent renhed 97%