Få mere at vide
3-(2-furyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10786764
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10786764 1 g 1g
10586314 250 mg 250mg
10401504 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10786764 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46114DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 102269-42-1
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.188
MDL nummer MFCD04039071
InChI nøgle SLNKACMTMZYMNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furan-2-yl aniline, 3-2-furyl aniline, benzenamine,3-2-furanyl, acmc-1c42n, 3-2-furyl aniline hydrochloride
PubChem CID 4161309
IUPAC navn 3-(furan-2-yl)anilin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)N)C2=CC=CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Furyl)aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 159.19
Procent renhed 97%