Få mere at vide
3-(2-Furyl)acrylic acid, 99%
Artikelnummer. 11470217
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470217 25 g 25g
11480217 100 g 100g
11329559 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21653.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 539-47-9 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
3-(2-Furyl)acrylsyre er en reaktant, der anvendes til fremstilling af heteroaryl-substituerede bis-trifluormethylcarbinoler og trifluoracetophenonderivater, malonyl-CoA-decarboxylase (MCD)-hæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-(2-Furyl)acrylsyre er en reaktant, der anvendes
til fremstilling af heteroarylsubstituerede bis-trifluormethylcarbinoler og trifluoracetophenonderivater, malonyl-CoA-decarboxylase (MCD)-hæmmere.
Opløselighed Opløselig i dichlormethan
og diethylether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 539-47-9
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
MDL nummer MFCD00003257,MFCD11656544
InChI nøgle ZCJLOOJRNPHKAV-ONEGZZNKSA-N
Synonym 3-2-furyl acrylic acid, e-3-furan-2-yl acrylic acid, 2-furanacrylic acid, 3-furan-2-yl acrylic acid, furanacrylic acid, 2-furalacetic acid, furacrylic acid, furylacrylic acid, 2e-3-furan-2-yl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-2-furanyl
PubChem CID 643402
SMIL OC(=O)\C=C\C1=CC=CO1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Furyl)acrylic acid
Smeltepunkt 140°C to 144°C
Kogepunkt 286°C
Mængde 25 g
Beilstein 81046
Merck Index 14,4297
Opløselighedsinformation Soluble in dichloromethane and diethyl ether.
IUPAC navn (E)-3-(furan-2-yl)prop-2-ensyre
Formel vægt 138.12
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.