Få mere at vide
3-(2-Furyl)acrolein, 99%
Artikelnummer. 11469973
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469973 100 g 100g
11449973 5 g 5g
11459973 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469973 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13042.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-30-3 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-30-3
Molekylær formel C7H6O2
Molekylvægt (g/mol) 122.123
MDL nummer MFCD00003256
InChI nøgle VZIRCHXYMBFNFD-HNQUOIGGSA-N
Synonym 3-2-furyl acrolein, 2-furanacrolein, e-3-furan-2-yl acrylaldehyde, 3-furan-2-yl acrylaldehyde, 2-propenal, 3-2-furanyl, trans-3-2-furyl acrolein, beta-2-furylacrolein, 3-2-furyl acrylaldehyde, unii-ssq86u3drp, furyl acrolein
PubChem CID 1549521
IUPAC navn (E)-3-(furan-2-yl)prop-2-enal
SMIL C1=COC(=C1)C=CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Furyl)acrolein
Smeltepunkt 49°C to 52°C
Kogepunkt 95°C (5 mmHg)
Flammepunkt 99°C (210°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN1759
Beilstein 107570
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 122.12
Procent renhed 99%