Få mere at vide
3-(2-Furyl)acrolein, 99%
Artikelnummer. 11449973
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449973 5 g 5g
11459973 25 g 25g
11469973 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449973 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13042.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-30-3 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-30-3
Molekylær formel C7H6O2
Molekylvægt (g/mol) 122.123
MDL nummer MFCD00003256
InChI nøgle VZIRCHXYMBFNFD-HNQUOIGGSA-N
Synonym 3-2-furyl acrolein, 2-furanacrolein, e-3-furan-2-yl acrylaldehyde, 3-furan-2-yl acrylaldehyde, 2-propenal, 3-2-furanyl, trans-3-2-furyl acrolein, beta-2-furylacrolein, 3-2-furyl acrylaldehyde, unii-ssq86u3drp, furyl acrolein
PubChem CID 1549521
IUPAC navn (E)-3-(furan-2-yl)prop-2-enal
SMIL C1=COC(=C1)C=CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Furyl)acrolein
Smeltepunkt 49°C to 52°C
Kogepunkt 95°C (5 mmHg)
Flammepunkt 99°C (210°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN1759
Beilstein 107570
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 122.12
Procent renhed 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-beta-(2-Furylacrolein)
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(2-furanyl)-2-propenal
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.