Få mere at vide
3-(2-furyl)-1H-pyrazol-5-amin, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10783953
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10783953 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10324482 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10042074 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10783953 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM00168DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 96799-02-9
Molekylær formel C7H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 149.153
InChI nøgle XJNZHICOWTVWOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furan-2-yl-1h-pyrazol-5-amine, 3-2-furyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-furan-2-yl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-2-furyl pyrazole, 3-amino-5-2-furyl pyrazole, 5-2-furyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-2-furyl-1h-pyrazole, 5-2-furanyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-fur-2-yl-1h-pyrazole, 5-furan-2-yl-2h-pyrazol-3-amine
PubChem CID 523183
IUPAC navn 5-(furan-2-yl)-lH-pyrazol-3-amin
SMIL C1=COC(=C1)C2=CC(=NN2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-amine
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 149.15
Procent renhed 95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.