Få mere at vide
3-(2-furyl)-1H-pyrazol-5-amin, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10042074
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
Artikelnummer. 10042074
Brand: Thermo Scientific Maybridge KM00168EB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 96799-02-9
Molekylær formel C7H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 149.153
InChI nøgle XJNZHICOWTVWOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furan-2-yl-1h-pyrazol-5-amine, 3-2-furyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-furan-2-yl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-2-furyl pyrazole, 3-amino-5-2-furyl pyrazole, 5-2-furyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-2-furyl-1h-pyrazole, 5-2-furanyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-fur-2-yl-1h-pyrazole, 5-furan-2-yl-2h-pyrazol-3-amine
PubChem CID 523183
IUPAC navn 5-(furan-2-yl)-lH-pyrazol-3-amin
SMIL C1=COC(=C1)C2=CC(=NN2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-amine
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 149.15
Procent renhed 95%