Få mere at vide
3-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-carboxylsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10787475
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10787475 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10507854 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10787475 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47001DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 859851-00-6
Molekylær formel C9H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 192.17
MDL nummer MFCD08271950
InChI nøgle MOPCEJWYTICWJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-2-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 3-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-2-furanyl-1-methyl, 3-fur-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-2-furyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 7537643
SMIL CN1N=C(C=C1C(O)=O)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 3-(furan-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-carboxylsyre
Formel vægt 192.17
Procent renhed 97%