Få mere at vide
[3-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]methanol 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10634195
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10634195 250 mg 250mg
10336614 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10634195 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47009CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 886851-33-8
Molekylær formel C9H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 178.191
InChI nøgle BYXYWFXMSJTOKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-furan-2-yl-2-methylpyrazol-3-yl methanol, 3-2-furyl-1-methylpyrazol-5-yl methan-1-ol, 3-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol
PubChem CID 18525804
IUPAC navn [5-(furan-2-yl)-2-methylpyrazol-3-yl]methanol
SMIL CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CO2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [3-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]methanol
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 178.19
Procent renhed 97%