Få mere at vide
[3-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]methanol 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10336614
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10336614
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC47009DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 886851-33-8
Molekylær formel C9H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 178.191
InChI nøgle BYXYWFXMSJTOKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-furan-2-yl-2-methylpyrazol-3-yl methanol, 3-2-furyl-1-methylpyrazol-5-yl methan-1-ol, 3-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol
PubChem CID 18525804
IUPAC navn [5-(furan-2-yl)-2-methylpyrazol-3-yl]methanol
SMIL CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CO2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [3-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]methanol
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 178.19
Procent renhed 97%