Få mere at vide
3-(2-fluorphenyl)propionsyre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7032593
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 15457027
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H34110.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1643-26-1 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1643-26-1
Molekylær formel C9H9FO2
Molekylvægt (g/mol) 168.167
MDL nummer MFCD01310820
InChI nøgle GUZLQEOSDXLCKX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2063866
IUPAC navn 3-(2-fluorphenyl)propansyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CCC(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Fluorophenyl)propionic acid
Smeltepunkt 75°C to 79°C
Mængde 1 g
Synonym 3-2-fluorophenyl propionic acid, 3-2-fluorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 2-fluoro, 3-2-fluorophenyl proprionic acid, 3-2-fluoro-phenyl-propionic acid, 2-fluorohydrocinnamic acid, acmc-1bz7v, 2'-fluorocinnamide, 2-fluoro-benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,2-fluoro
Formel vægt 168.17
Procent renhed 96%