Få mere at vide
3-[2-(Ethylsulfinyl)propyl]-Pentanedioic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[2-(Ethylsulfinyl)propyl]pentanedioic Acid |
| CAS | 116007-24-0 |
| Molekylær formel | C10 H18 O5 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-[2-(Ethylsulfinyl)propyl]-Pentanedioic Acid, 3-[2-(Ethylsulfinyl)propyl]pentanedioic acid, Pentanedioic acid, 3-[2-(ethylsulfinyl)propyl]-, Clethodim Impurity 3, M17R, M16R |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O5S/c1-3-16(15)7(2)4-8(5-9(11)12)6-10(13)14/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMIL | CCS(=O)C(C)CC(CC(=O)O)CC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-(2-ethylsulfinylpropyl)pentanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.312 |
| Formel vægt | 250.087 |