missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-[2-(Ethylhexyl)oxyl]-1,2-propandiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[2-(Ethylhexyl)oxyl]-1,2-propandiol |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24O3/c1-3-5-6-10(4-2)8-14-9-11(13)7-12/h10-13H,3-9H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 204.1725 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?