missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(2-Ethoxy-2-oxoethylidene)-4-oxo-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Ethoxy-2-oxoethylidene)-4-oxo-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 1395498-37-9 |
| Molekylær formel | C14H21NO5 |
| Mængde | 1.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO5/c1-5-19-12(17)8-10-9-15(7-6-11(10)16)13(18)20-14(2,3)4/h8H,5-7,9H2,1-4H3/b10-8+ |
| SMIL | CCOC(=O)\C=C\1/CN(CCC1=O)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl (3E)-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)-4-oxopiperidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.32 |
| Formel vægt | 283.142 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?