Få mere at vide
3-[2-(Diaminomethylenamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulphinyl]-N-sulphamoylpropanamid (Famotidinmetabolit), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[2-(Diaminomethyleneamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide |
| CAS | 1020719-36-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 H14 N6 O4 S3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfinyl]-N-sulfamoyl-propanamide, Famotidine Imp. I (Pharmeuropa) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N6O4S3/c9-7(10)13-8-12-5(3-19-8)4-20(16)2-1-6(15)14-21(11,17)18/h3H,1-2,4H2,(H,14,15)(H2,11,17,18)(H4,9,10,12,13) |
| SMIL | NC(=Nc1nc(CS(=O)CCC(=O)NS(=O)(=O)N)cs1)N |
| IUPAC navn | 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 354.43 |
| Vis mere |