Få mere at vide
3-[2-(Diaminomethylenamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulphinyl]-N-sulphamoylpropanamid (Famotidinmetabolit), TRC
Artikelnummer. 30357982
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30357982 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30357982 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD416367100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[2-(Diaminomethyleneamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide
CAS 1020719-36-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 H14 N6 O4 S3
Mængde 100 mg
Synonym 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfinyl]-N-sulfamoyl-propanamide, Famotidine Imp. I (Pharmeuropa)
InChI formel InChI=1S/C8H14N6O4S3/c9-7(10)13-8-12-5(3-19-8)4-20(16)2-1-6(15)14-21(11,17)18/h3H,1-2,4H2,(H,14,15)(H2,11,17,18)(H4,9,10,12,13)
SMIL NC(=Nc1nc(CS(=O)CCC(=O)NS(=O)(=O)N)cs1)N
IUPAC navn 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamid
Molekylvægt (g/mol) 354.43
Formel vægt 354.0239
Procent renhed >95