Få mere at vide
3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17960436
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17960436 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17960436 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0029.100025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-[[[2-[(Diaminomethylen)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfinyl]-N-sulfamoylpropanamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[2-(Diaminomethyleneamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide
CAS 1020719-36-1
Analyt- eller komponentnavne 3-[2-(Diaminomethyleneamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C8 H14 N6 O4 S3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfinyl]-N-sulfamoyl-propanamide, Famotidine Imp. I (Pharmeuropa), Famotidine Impurity I
InChI formel InChI=1S/C8H14N6O4S3/c9-7(10)13-8-12-5(3-19-8)4-20(16)2-1-6(15)14-21(11,17)18/h3H,1-2,4H2,(H,14,15)(H2,11,17,18)(H4,9,10,12,13)
SMIL NC(=Nc1nc(CS(=O)CCC(=O)NS(=O)(=O)N)cs1)N
IUPAC navn 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamid
Molekylvægt (g/mol) 354.43
Mængde 25 mg
Formel vægt 354,0239 g/mol