Få mere at vide
3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]propanimidamide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]propanimidamide Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[([2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]-methyl)sulfanyl]propanimidamideHydrochloride |
| CAS | 76833-47-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-[([2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]-methyl)sulfanyl]propanimidamideHydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H14 N6 S2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]-methyl]sulfanyl]propanimidamideHydrochloride, Famotidine Imp. A (EP) as Hydrochloride, Propanimidamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-, hydrochloride (1:1), Propanimidamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-, monohydrochloride (9CI), 3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]-methyl]sulfanyl]propanimidamide Hydrochloride, Famotidine Impurity A as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N6S2.ClH/c9-6(10)1-2-15-3-5-4-16-8(13-5)14-7(11)12;/h4H,1-3H2,(H3,9,10)(H4,11,12,13,14);1H |
| SMIL | Cl.NC(=Nc1nc(CSCCC(=N)N)cs1)N |
| IUPAC navn | 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]propanimidamide;hydrochloride |
| Vis mere |