Få mere at vide
3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]propanimidamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[([2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]-methyl)sulfanyl]propanimidamideHydrochloride |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N6S2.ClH/c9-6(10)1-2-15-3-5-4-16-8(13-5)14-7(11)12;/h4H,1-3H2,(H3,9,10)(H4,11,12,13,14);1H |
| Formel vægt | 294.0488 |