missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]propanimidamide Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30353978
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353978 10 mg
30362684 250 mg
30362449 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353978 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41767010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 76833-47-1
Molekylær formel C8 H14 N6 S2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 294.83
Synonym Propanimidamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-, hydrochloride (1:1), Propanimidamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-, monohydrochloride (9CI), 3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]-methyl]sulfanyl]propanimidamide Hydrochloride, Famotidine Imp. A (EP) as Hydrochloride
IUPAC navn 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]propanimidamide;hydrochloride
SMIL Cl.NC(=Nc1nc(CSCCC(=N)N)cs1)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-[([2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]-methyl)sulfanyl]propanimidamideHydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H14N6S2.ClH/c9-6(10)1-2-15-3-5-4-16-8(13-5)14-7(11)12;/h4H,1-3H2,(H3,9,10)(H4,11,12,13,14);1H
Formel vægt 294.0488
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.