Få mere at vide
3-(2-Deoxy-Beta-D-erythro-pentofuranosyl)pyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one, TRC
Artikelnummer. 30133918
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30133918 25 mg -
17978404 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133918 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23290525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87171-83-3
Molekylær formel C13 H13 N5 O4
Synonym M1G-DR;
Tekniske data
Format Fedt
Molekylvægt (g/mol) 303.27
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mængde 25 mg
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)pyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one