missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(2-Deoxy-Beta-D-erythro-pentofuranosyl)-3,5-dihydropyrimido[1,2-a]purine-6,10-dione, TRC

Artikelnummer. 30362322
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362322 25 mg
30358692 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362322 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23518525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 895571-79-6
Molekylær formel C13 H13 N5 O5
Molekylvægt (g/mol) 319.273
IUPAC navn 3-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5H-pyrimido[1,2-a]purine-6,10-dione
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)N4C=CC(=O)NC4=Nc23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(2-Deoxy-b-D-erythro-pentofuranosyl)-3,5-dihydropyrimido[1,2-a]purine-6,10-dione
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H13N5O5/c19-4-7-6(20)3-9(23-7)18-5-14-10-11(18)16-13-15-8(21)1-2-17(13)12(10)22/h1-2,5-7,9,19-20H,3-4H2,(H,15,16,21)/t6-,7+,9+/m0/s1
Formel vægt 319.092
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.